Learn More
3-Methylisoxazol-5-carbaldehyd, 95 %, Maybridge
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methylisoxazole-5-carbaldehyde |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Synonym | 3-methylisoxazole-5-carbaldehyde, 5-isoxazolecarboxaldehyde, 3-methyl, 3-methyl-5-isoxazolecarbaldehyde, 3-methyl-5-isoxazolecarboxaldehyde, 5-isoxazolecarboxaldehyde,3-methyl, 3-methyl-5-formyl-isoxazole, 3-methylisoxazol-5-carbaldehyde, 3-methyl-isoxazole-5-carbaldehyde, 3-methylisoxazole-5-carboxaldehyde, 5-isoxazolecarboxaldehyde, 3-methyl-6ci, 7ci, 9ci |
Formelmasse | 111.1 |
Reinheit (%) | 95% |