Learn More
(3-Methylisoxazol-5-ylmethyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10397354
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10397354 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10712694 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10397354 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC27013CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 154016-55-4
Summenformel C5H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 112.132
MDL-Nummer MFCD06738858
InChI-Schlüssel JKVMPILAJBLISV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylisoxazol-5-ylmethyl amine, 3-methylisoxazol-5-yl methanamine, 5-aminomethyl-3-methylisoxazole, 3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 3-methylisoxazol-5-yl methylamine, 1-3-methylisoxazol-5-yl methanamine, 5-isoxazolemethanamine, 3-methyl, 1-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 1-3-methyl-5-isoxazolyl methanamine, c-3-methyl-isoxazol-5-yl-methylamine
PubChem CID 16481072
IUPAC-Name (3-Methyl-1,2-oxazol-5-yl)methanamin
SMILES CC1=NOC(=C1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Methylisoxazol-5-ylmethyl)amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 112.13
Reinheit (%) 97%