Learn More
3-Methylindol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methylindole |
| CAS | 83-34-1 |
| Summenformel | C9 H9 N |
| Menge | 100 g |
| Synonym | 1H-Indole','3-methyl-, Indole','3-methyl- (8CI), Indole','3-methyl-(skatole) (7CI), 3-Methyl-1H-indole, 3-Methylindole, NSC 122024, Scatole, Skatol, Skatole, β-Methylindole |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H9N/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6,10H,1H3 |
| SMILES | Cc1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC-Name | 3-Methyl-1H-Indol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 131.17 |
| Formelmasse | 131.0735 |