Learn More
3-Methylhippuric acid, 98+%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10195150 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10195150 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10195150 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 259890010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylhippuric acid
Namenshinweis 98+%
CAS 27115-49-7
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 138°C to 142°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H11NO3
Strukturformel CH3C6H4CONHCH2COOH
MDL-Nummer MFCD00044399
Menge 1 g
Synonym 3-methylhippuric acid, m-methylhippuric acid, n-m-toluoyl glycine, m-toluric acid, n-3-methylbenzoyl glycine, 3-methylbenzoylglycine, glycine, n-3-methylbenzoyl, meta-methylhippuric acid, hippuric acid, m-methyl, 3-methyl hippuric acid
InChI-Schlüssel YKAKNMHEIJUKEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NCC(O)=O
IUPAC-Name 2-[(3-Methylphenyl)formamido]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 193.20
PubChem CID 99223
ChEBI CHEBI:68500
Formelmasse 193.19
Reinheit (%) ≥98.0%
Physikalische Form Crystalline Powder