Learn More
3-Methylhippursäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490288
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15490288 1 g 1 Gramm
15400298 5 g 5 Gramm
15410298 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490288 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53458.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 27115-49-7 | C10H11NO3 | 193.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27115-49-7
Summenformel C10H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 193.20
MDL-Nummer MFCD00044399
InChI-Schlüssel YKAKNMHEIJUKEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylhippuric acid, m-methylhippuric acid, n-m-toluoyl glycine, m-toluric acid, n-3-methylbenzoyl glycine, 3-methylbenzoylglycine, glycine, n-3-methylbenzoyl, meta-methylhippuric acid, hippuric acid, m-methyl, 3-methyl hippuric acid
PubChem CID 99223
ChEBI CHEBI:68500
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylhippuric acid
Schmelzpunkt 138°C to 140°C
Menge 1 g
IUPAC-Name 2-[(3-Methylphenyl)formamido]essigsäure
Formelmasse 193.2
Reinheit (%) 97%