Learn More
3-Methylhexansäure, 97 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 15492172 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492172 5 g 5 Gramm
15462172 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15492172 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 456600050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 3780-58-3
Summenformel C7H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 130.19
InChI-Schlüssel NZQMQVJXSRMTCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylcaproic acid, 3-methyl-hexanoic acid, hexanoic acid, 3-methyl, 3-methylhexylic acid, 3-methyl hexanoic acid, hexanoicacid,3-methyl, 3-methyl-2-hexanoic acid, 2-02-00-00298 beilstein handbook reference
PubChem CID 95315
IUPAC-Name 3-Methylhexansäure
SMILES CCCC(C)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylhexanoic acid
Siedepunkt 215.0°C to 216.0°C
Flammpunkt 102°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96.0 to max. 104% min. (Acid)
Menge 5 g
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methylhexanoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.