missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methylhexahydrophthalic Anhydride, TRC

Artikelnummer. 17922595
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17922595 250 mg 250 Milligramm
17913395 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17922595 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM312385250MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 57110-29-9
Summenformel C9 H12 O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.19
Synonym Other Names: 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, 3-methyl- (6CI), Hexahydro-4-methyl-1,3-isobenzofurandione, 3-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, 3-Methylhexahydrophthalic acid anhydride, 3-Methylhexahydrophthalic anhydride, Hexahydro-3-methylphthalic anhydride, Pentadiene-maleic anhydride adduct, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, 3-methyl- (6CI), Hexahydro-4-methyl-1,3-isobenzofurandione, 3-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, 3-Methylhexahydrophthalic acid anhydride, 3-Methylhexahydrophthalic anhydride, Hexahydro-3-methylphthalic anhydride, Pentadiene-maleic anhydride adduct
IUPAC-Name 4-methyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES CC1CCCC2C1C(=O)OC2=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Methylhexahydrophthalic anhydride
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O3/c1-5-3-2-4-6-7(5)9(11)12-8(6)10/h5-7H,2-4H2,1H3
Formelmasse 168.0786
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.