Learn More
3-Methylhexahydrophthalic Anhydride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methylhexahydrophthalic anhydride |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H12O3/c1-5-3-2-4-6-7(5)9(11)12-8(6)10/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| Formelmasse | 168.0786 |