Learn More
3-Methylheptan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428949
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15428949 25 g 25 Gramm
15408949 1 g 1 Gramm
15418949 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15428949 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12006.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 589-81-1 | C8H18 | 114.232 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 589-81-1
Summenformel C8H18
Molekulargewicht (g/mol) 114.232
MDL-Nummer MFCD00027244
InChI-Schlüssel LAIUFBWHERIJIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptane, 3-methyl, 2-ethylhexane, 3-methyl-heptane, 2-butylbutane, 3-methyl-heptan, heptane, 3-methyl-, r, acmc-20mdw0, 3-methyl-s-heptane, 3-methylheptane, acmc-1axq2
PubChem CID 11519
IUPAC-Name 3-Methylheptan
SMILES CCCCC(C)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylheptane
Schmelzpunkt -121°C
Dichte 0.71
Siedepunkt 118°C to 120°C
Flammpunkt 7°C (44°F)
Brechungsindex 1.398
Menge 25 g
UN-Nummer UN1262
Beilstein 1730777
Formelmasse 114.23
Reinheit (%) 97%