Learn More
3-Methylglutarsäureanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30475675
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30475675 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30475675 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3115555G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylglutaric Anhydride
CAS 4166-53-4
Summenformel C31 H32 N2 O8
Menge 5 g
Synonym Dihydro-4-methyl-2H-pyran-2,6(3H)-dione, 3-Methylglutaric Anhydride, 4-Methyltetrahydropyran-2,6-dione, beta-Methylglutaric Anhydride, beta-Methylglutaryl Anhydride
InChI-Formel InChI=1S/C31H32N2O8/c1-37-23-14-12-21(13-15-23)31(20-8-5-4-6-9-20,22-10-7-11-24(18-22)38-2)40-19-25-27(35)28(39-3)29(41-25)33-17-16-26(34)32-30(33)36/h4-18,25,27-29,35H,19H2,1-3H3,(H,32,34,36)/t25-,27?,28?,29-,31?/m1/s1
SMILES COC1C(O)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4cccc(OC)c4)O[C@H]1N5C=CC(=O)NC5=O
IUPAC-Name 1-[(2R,5R)-4-Hydroxy-3-methoxy-5-[[(3-methoxyphenyl)-(4-methoxyphenyl)-phenylmethoxy]methyl]oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 560.594
Formelmasse 560.216