Learn More
3-Methylflavon-8-Carboxylsäure, 98+ %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methylflavone-8-carboxylic acid |
| Schmelzpunkt | 234°C to 236°C |
| Summenformel | C10H10O |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1433509 |
| Synonym | cyclopropyl phenyl ketone, cyclopropyl phenyl methanone, phenyl cyclopropyl ketone, benzoylcyclopropane, methanone, cyclopropylphenyl, cyclopropylphenylketone, ketone, cyclopropyl phenyl, cyclopropyl-phenylmethanone, acmc-2097dl, cyclopropyl-phenyl-methanone |
| InChI-Schlüssel | PJRHFTYXYCVOSJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1CC1C(=O)C2=CC=CC=C2 |
| IUPAC-Name | Cyclopropyl(phenyl)methanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 146.19 |
| Mehr anzeigen |