Learn More
3-Methylencyclobutancarbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10733073
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10733073 1 g 1 Gramm
10324302 10 g 10 Gramm
10533743 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10733073 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB02040DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 15760-35-7
Summenformel C6H7N
Molekulargewicht (g/mol) 93.129
MDL-Nummer MFCD01085401
InChI-Schlüssel ZRWMAMOBIQQJSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylenecyclobutanecarbonitrile, 3-methylenecyclobutane-1-carbonitrile, cyclobutanecarbonitrile, 3-methylene, 3-methylenecyclobutane carbonitrile, 3-methylenecyanocyclobutane, 3-methylene cyclobutyl carbonitrile, 3-methylene-1-cyanocyclobutane, 1-cyano-3-methylidenecyclobutane, pubchem10218, 3-methylenecyclobutanenitrile
PubChem CID 27474
IUPAC-Name 3-Methylidencyclobutan-1-Carbonitril
SMILES C=C1CC(C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylenecyclobutanecarbonitrile
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel CH2=C4H5CN
Menge 1 g
Formelmasse 93.13
Reinheit (%) 97%