Learn More
3-Methylcatechol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489433
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489433 100 g 100 Gramm
11479433 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489433 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12324.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 488-17-5 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
Used in organic synthesis. Used for the synthesis of antibacterial agent, antioxidants, As a polymer inhibitor, stabilizer, flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in der organischen Synthese verwendet. Wird für die Synthese von antibakteriellen Mitteln, Antioxidantien, als Polymer-Inhibitor, Stabilisator, Aroma verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 488-17-5
Summenformel C7H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.139
MDL-Nummer MFCD00016435
InChI-Schlüssel PGSWEKYNAOWQDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylcatechol, 2,3-dihydroxytoluene, 3-methylpyrocatechol, 1,2-benzenediol, 3-methyl, 2,3-toluenediol, dihydroxytoluene, pyrocatechol, 3-methyl, catechol, 3-methyl, 1,2-dihydroxy-3-methylbenzene, 3-methyl-1,2-benzenediol
PubChem CID 340
ChEBI CHEBI:18404
IUPAC-Name 3-Methylbenzol-1,2-diol
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylcatechol
Schmelzpunkt 62°C to 68°C
Siedepunkt 241°C
Flammpunkt 140°C (284°F)
Menge 100 g
Beilstein 774602
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 98%