Learn More
3-Methylbutanol, Solstice™
Artikelnummer. 16625873
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 L
Verpackung:
Mehrweg-Edelstahltrommel
Packungsgröße:
200 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
16625873 200 L Mehrweg-Edelstahltrommel 200 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16625873 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 59090200L
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥98,5 % (GC)
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 123-51-3
Siedepunkt 131 °C bis 132 °C
Flammpunkt 43 °C
Verpackung Mehrweg-Edelstahltrommel
Menge 200 L
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
Reinheit (%) min. 98,5 %
Güte ACS Allzwecklösungsmittel
Physikalische Form Flüssigkeit