Learn More
3-Methylbiphenyl, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364414
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11364414 1 g 1 Gramm
11374414 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364414 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01006.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 643-93-6 | C13H12 | 168.239 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 643-93-6
Summenformel C13H12
Molekulargewicht (g/mol) 168.239
MDL-Nummer MFCD00008533
InChI-Schlüssel NPDIDUXTRAITDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbiphenyl, 3-phenyltoluene, 3-methyl-1,1'biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3-methyl, 3-methyl-1,1'-biphenyl, biphenyl, 3-methyl, unii-kfp6eo4j6p, kfp6eo4j6p, 1-methyl-3-phenyl-benzene, 3-methyl-biphenyl
PubChem CID 12564
IUPAC-Name 1-Methyl-3-Phenylbenzol
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylbiphenyl
Schmelzpunkt 4°C to 5°C
Dichte 1.014
Siedepunkt 272°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.602
Menge 1 g
Beilstein 2039658
Formelmasse 168.24
Reinheit (%) 95%