Learn More
3'-Methylbiphenyl-4-carboxylsäure, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15463898
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15463898 5 g 5 Gramm
15453898 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15463898 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57426.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5728-33-6
Summenformel C14H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.25
MDL-Nummer MFCD03424590
InChI-Schlüssel CVFLWXCNPWFJEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-methylbiphenyl-4-carboxylic acid, 4-3-methylphenyl benzoic acid, 3'-methyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 3'-methyl-biphenyl-4-carboxylic acid, 3'-methyl biphenyl-4-carboxylic acid, 3'-methyl-4-biphenylcarboxylic acid, rarechem al be 1342, pubchem10295, acmc-1apyt, 4-m-tolyl-benzoic acid
PubChem CID 2759816
IUPAC-Name 3'-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) 96%