Learn More
3-Methylbenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436426
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11436426 25 g 25 Gramm
11426426 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11436426 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24731.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 620-13-3 | C8H9Br | 185.064 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 620-13-3
Summenformel C8H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 185.064
MDL-Nummer MFCD00000177
InChI-Schlüssel FWLWTILKTABGKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-methylbenzene, alpha-bromo-m-xylene, m-methylbenzyl bromide, m-xylyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-methyl, 3-bromomethyl toluene, m-xylene, .alpha.-bromo, 3-methylbenzylbromide, m-xylene, alpha-bromo
PubChem CID 12099
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)-3-Methylbenzol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylbenzyl bromide
Dichte 1.37
Siedepunkt 184°C to 185°C (340 mmHg)
Flammpunkt 82°C (179°F)
Brechungsindex 1.569
Menge 25 g
UN-Nummer UN1701
Beilstein 2076425
Merck Index 14,10090
Formelmasse 185.07
Reinheit (%) 97%