Learn More
3-Methylbenzophenon, TRC
Artikelnummer. 30474159
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30474159 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30474159 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM454545100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylbenzophenone
CAS 643-65-2
Summenformel C14 H12 O
Menge 100 mg
Synonym 3-Methylbenzophenone, Methanone, (3-methylphenyl)phenyl-, Benzophenone, 3-methyl- (6CI,7CI,8CI), (3-Methylphenyl)phenylmethanone, 3-Benzoyltoluene, 3-Methylbenzophenone, Phenyl 3-tolyl ketone, Phenyl m-tolyl ketone, Phenyl(m-tolyl)methanone, m-Methylbenzophenone
InChI-Formel InChI=1S/C14H12O/c1-11-6-5-9-13(10-11)14(15)12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3
SMILES Cc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-Name (3-Methylphenyl)-phenylmethanon
Molekulargewicht (g/mol) 196.24
Formelmasse 196.0888