Learn More
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10580902 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10580902 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10580902 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 356360010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
Namenshinweis 98%
CAS 24673-56-1
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 192.0°C to 197.0°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H8O3
MDL-Nummer MFCD00060511
Menge 1 g
Synonym 3-methylbenzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-2-benzofurancarboxylic acid, 3-methyl-benzofuran-2-carboxylic acid, 3-methylbenzo b furan-2-carboxylic acid, cambridge id 5100668, acmc-1cp97, 3-methylbenzofuran-2-carboxylicacid, 3-methylbenzofuran 2 carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylicacid, 3-methyl
InChI-Schlüssel YMZTUCZCQMQFMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(OC2=CC=CC=C12)C(=O)O
IUPAC-Name 3-Methyl-1-Benzofuran-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 176.171
PubChem CID 600591
Formelmasse 176.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Powder