Learn More
3-Methylbenzo[b]thiophen-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470488
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470488 25 g 25 Gramm
11450488 1 g 1 Gramm
11460488 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470488 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24624.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3133-78-6 | C10H8O2S | 192.232 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3133-78-6
Summenformel C10H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 192.232
MDL-Nummer MFCD01830305
InChI-Schlüssel YVKLUKXESFJRCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-methylbenzothiophene-2-carboxylic acid, acmc-20a6oy, methylbenzothiophene-carboxylic, 3-methylthianaphthene-2-carboxylic acid, 3-methyl 2-benzo b thiophenecarboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 3-methyl
PubChem CID 821868
IUPAC-Name 3-Methyl-1-Benzothiophen-2-Carbonsäure
SMILES CC1=C(SC2=CC=CC=C12)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 241°C to 244°C
Menge 25 g
Formelmasse 192.24
Reinheit (%) 97%