Learn More
3-Methylbenzenecarboximidamid-Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2699769
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10783833
Marke: Thermo Scientific Maybridge SPB08395DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 20680-59-5
Summenformel C8H11ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 170.64
MDL-Nummer MFCD02180878
InChI-Schlüssel QEAXZIMXYPAZAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzenecarboximidamide hydrochloride, 3-methylbenzimidamide hydrochloride, 3-methyl-benzamidine hydrochloride, 3-methylbenzene-1-carboximidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide, 3-methyl-, monohydrochloride, m-toluamidine hydrochloride, 3-methylbenzamidine, hydrochloride, 3-methylbenzenecarboxamidine, chloride, 3-methylbenzenecarboximidamide hcl, 3-carbamimidoyltoluene hydrochloride
PubChem CID 2800701
IUPAC-Name 3-Methylbenzolcarboximidamid;hydrochlorid
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylbenzenecarboximidamide hydrochloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4C(=NH)NH2·HCl
Menge 1 g
Formelmasse 170.64
Reinheit (%) 97%