Learn More
3-Methylbenzamid, TRC
Artikelnummer. 30480507
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480507 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30480507 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM4848402.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylbenzamide
CAS 618-47-3
Summenformel C8H9NO
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H2,9,10)
SMILES CC1=CC(C(N)=O)=CC=C1
IUPAC-Name 3-Methylbenzamid
Molekulargewicht (g/mol) 135.16
Formelmasse 135.0684