Learn More
3-(Methylamino)propannitril, Mikromol™
Beschreibung
3-(Methylamino)propannitril
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(Methylamino)-propanenitrile |
| CAS | 693-05-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 3-(Methylamino)-propanenitrile |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C4 H8 N2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 3-(Methylamino)propanenitrile, Propionitrile, 3-(methylamino)- (6CI,7CI,8CI), 3-(Methylamino)propanenitrile, (2-Cyanoethyl)methylamine, 3-(Methylamino)propionitrile, 3-(N-Methylamino)propionitrile, 3-Methylaminopropiononitrile, Methyl(2-cyanoethyl)amine, N-(2-Cyanoethyl)-N-methylamine, N-(2-Cyanoethyl)methylamine, N-(β-Cyanoethyl)methylamine, N-Methyl-2-cyanoethylamine, N-Methyl-N-(2-cyanoethyl)amine, N-Methyl-β-alaninenitrile, N-Methyl-β-aminopropionitrile, NSC 8399, β-(Methylamino)propionitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H8N2/c1-6-4-2-3-5/h6H,2,4H2,1H3 |
| SMILES | CNCCC#N |
| IUPAC-Name | 3-(Methylamino)propannitril |
| Mehr anzeigen |