Learn More
3-Methylamino-1-Propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Methylamino-1-propanol is an alkanolamine that is used to redisperse compacted solids (such as antiperspirant materials) in order to analyze its components.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Methylamino-1-propanol ist ein Alkanolamin, das zum Redispergieren verdichteter Feststoffe (wie Antitranspirantstoffe) verwendet wird, um die Bestandteile zu analysieren.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methylamino-1-propanol |
| Dichte | 0.98 |
| Siedepunkt | 169°C |
| Flammpunkt | 82°C (180°F) |
| Strukturformel | CH3NH(CH2)3OH |
| Brechungsindex | 1.44 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 89.14 |
| Mehr anzeigen |