Learn More
3-Methylamino-1,2-propandiol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methylamino-1,2-propanediol |
| CAS | 40137-22-2 |
| Summenformel | C4 H12 N O2 |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H11NO2/c1-5-2-4(7)3-6/h4-7H,2-3H2,1H3/p+1/t4-/m0/s1 |
| SMILES | C[NH2+]C[C@H](O)CO |
| IUPAC-Name | [(2S)-2,3-DiHydroxypropyl]-methylazanium |
| Molekulargewicht (g/mol) | 106.144 |
| Formelmasse | 106.086 |