Learn More
3-Methylamino-1,2-Propandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323296
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11323296 25 g 25 Gramm
11333296 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323296 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12653.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 40137-22-2 | C4H11NO2 | 105.137 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40137-22-2
Summenformel C4H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 105.137
MDL-Nummer MFCD00082732
InChI-Schlüssel WOMTYMDHLQTCHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylamino-1,2-propanediol, 3-methylamino propane-1,2-diol, 1,2-propanediol, 3-methylamino, acmc-209jb1, ksc495i3p, 3-methylamino-1,2-propandiol, n-methylamino-2,3-propanediol, 3-methylamino-propan-1,2-diol, 3-methylamino-propane-1,2-diol
PubChem CID 2734122
IUPAC-Name 3-(Methylamino)propan-1,2-diol
SMILES CNCC(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylamino-1,2-propanediol
Dichte 1.093
Siedepunkt 239°C to 241°C
Flammpunkt 152°C (305°F)
Brechungsindex 1.4745
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1733341
Formelmasse 105.14
Reinheit (%) 99%