Learn More
3-Methylthiopropanal, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methional |
| CAS | 3268-49-3 |
| Summenformel | C4 H8 O S |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 3-(Methylthio)-propanal, 3-Methylsulfanylpropionaldehyde, 3-Methylthio-1-propanal, 3-(Methylthio)propionaldehyde, β-(Methylthio)propionic aldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H8OS/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3 |
| SMILES | CSCCC=O |
| IUPAC-Name | 3-Methylsulfanylpropanal |
| Molekulargewicht (g/mol) | 104.17 |
| Formelmasse | 104.0296 |