Learn More
3-Methyl-5-(Pentafluorothio)Benzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15428515
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15428515 250 mg 250 Milligramm
15406347 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428515 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33520.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Eine Reihe neuartiger fünfgliedriger Harnstoffderivate als potente NK1-Rezeptor-Antagonisten wird beschrieben. Die Auswirkungen der Substitution einer 4-Fluorgruppe am Phenylring und der Einführung einer α-Methylgruppe an der benzylischen Position zur Verbesserung der Wirksamkeit wurden festgestellt. 3,5-Bis(Trifluoromethyl)Benzylbromid wurde als Derivatisierungsreagenz zum Nachweis von Uracil in der DNA durch GC und negative chemische Ionisationsspektrometrie verwendet.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Feuchtigkeit und Wasser fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116070-36-1
Summenformel C9H8BrF3
Molekulargewicht (g/mol) 253.06
MDL-Nummer MFCD01631610
InChI-Schlüssel GZJBZDJGNUXMNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl-3-methyl-5-trifluoromethyl benzene, 3-methyl-5-trifluoromethyl benzyl bromide, 3-trifluoromethvl-5-methvlbenzvl bromide, 3-trifluoromethyl-5-methylbenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-methyl-5-trifluoromethyl
PubChem CID 2775623
IUPAC-Name 1-(bromomethyl)-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzene
SMILES CC1=CC(CBr)=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 253.06
Reinheit (%) 97%