Learn More
3-Methyl-5-(Trifluoromethoxy)Benzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15474257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15474257 5 g 5 Gramm
15464257 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31653.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 916420-53-6
Summenformel C9H8F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 219.163
MDL-Nummer MFCD09025372
InChI-Schlüssel QKDMEDIWAQNUHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-5-trifluoromethoxy benzamide, 5-methyl-3-trifluoromethoxy benzamide
PubChem CID 46737539
IUPAC-Name 3-methyl-5-(trifluormethoxy)benzamid
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)N)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Schmelzpunkt 148°C to 152°C
Menge 5 g
Formelmasse 219.16
Reinheit (%) 97%