Learn More
3-Methyl-5-isoxazolessigsäure, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10664375 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10664375 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10664375 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 426650010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19668-85-0
Summenformel C6H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 141.13
MDL-Nummer MFCD01863539
InChI-Schlüssel POEFJFLAFQWOTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-methylisoxazol-5-yl acetic acid, 3-methyl-5-isoxazoleacetic acid, 5-isoxazoleacetic acid, 3-methyl, 2-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl acetic acid, 3-methyl-1,2-oxazol-5-yl acetic acid, 5-isoxazoleacetic acid,3-methyl, zlchem 1304, 3-methyl-5-isoxazole acetic acid, 3-methyl-isoxazol-5-yl-acetic acid, 5-carboxymethyl-3-methylisoxazole
PubChem CID 4195532
IUPAC-Name 2-(3-Methyl-1,2-Oxazol-5-yl)Ethansäure
SMILES CC1=NOC(=C1)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-5-isoxazoleacetic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 101.0°C to 104.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 141.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines kristallines Pulver oder nadelähnliche Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-5-isoxazoleacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.