Learn More
3-Methyl-5-Hexen-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424417
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424417 25 g 25 Gramm
11404417 1 g 1 Gramm
11414417 5 g -
11309469 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11424417 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20447.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1569-44-4 | C7H14O | 114.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1569-44-4
Summenformel C7H14O
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
MDL-Nummer MFCD00021826
InChI-Schlüssel GBARKLJMQRUBKV-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methyl-5-hexen-3-ol, methylaethylallylcarbinol, methylethylallylcarbinol, 5-hexen-3-ol, 3-methyl, methylaethylallylcarbinol german, 5-hexen-3-ol, 3-methyl-, 3r, acmc-20m3dr, acmc-1bx1u, 3-methyl-5-hexene-3-ol
PubChem CID 15288
IUPAC-Name 3-Methylhex-5-en-3-ol
SMILES CCC(C)(O)CC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-5-hexen-3-ol
Dichte 0.84
Siedepunkt 138°C to 139°C
Flammpunkt 44°C (111°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN1987
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 98%