Learn More
3-Methyl-5-(3 -pyrrolidinyl)-1,2,4-oxadiazolhydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469235
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15469235 250 mg 250 Milligramm
15449235 1 g 1 Gramm
15459235 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15469235 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51664.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1121057-52-0 | C7H12ClN3O | 189.643 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1121057-52-0
Summenformel C7H12ClN3O
Molekulargewicht (g/mol) 189.643
MDL-Nummer MFCD11870728
InChI-Schlüssel ZNFSKFKUBLQDHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-5-pyrrolidin-3-yl-1,2,4-oxadiazole hydrochloride, 3-methyl-5-3-pyrrolidinyl-1,2,4-oxadiazole hydrochloride, 3-methyl-5-3-pyrrolidinyl-1,2,4-oxadiazole hcl
PubChem CID 53400826
IUPAC-Name 3-Methyl-5-pyrrolidin-3-yl-1,2,4-oxadiazol;hydrochlorid
SMILES CC1=NOC(=N1)C2CCNC2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-5-(3-pyrrolidinyl)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 189.65