missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methyl-4-phenylpyrazole, TRC

Artikelnummer. 30476166
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30476166 250 mg 250 Milligramm
30473590 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30476166 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM325894250MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 13788-84-6
Summenformel C10 H10 N2
Molekulargewicht (g/mol) 158.2
IUPAC-Name 3-methyl-4-phenyl-1H-pyrazole
SMILES Cc1n[nH]cc1c2ccccc2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Methyl-4-phenylpyrazole
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H10N2/c1-8-10(7-11-12-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,11,12)
Formelmasse 158.0844
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.