Learn More
3-Methyl-4-phenylpyrazole, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-4-phenylpyrazole |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H10N2/c1-8-10(7-11-12-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,11,12) |
| Formelmasse | 158.0844 |