Learn More
3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357196
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11357196 5 g 5 Gramm
11347196 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357196 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07250.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13788-84-6 | C10H10N2 | 158.20 g/mol
3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methyl-4-Phenyl-1H-Pyrazol wird als Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13788-84-6
Summenformel C10H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 158.20
MDL-Nummer MFCD00051752
InChI-Schlüssel XTXZCNATVCIKTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-phenyl-1h-pyrazole, 3-methyl-4-phenylpyrazole, 3-methyl-4-phenylpyrazol, 3-methyl-4-phenyl-2h-pyrazole, acmc-1brbb, maybridge1_003313, 5-methyl-4-phenylpyrazole, pyrazole-based inhibitor 1, 3-methyl-4-phenyl-1h-pyrazol, 4-phenyl-5-methyl-1h-pyrazole
PubChem CID 139601
IUPAC-Name 5-Methyl-4-Phenyl-1H-Pyrazol
SMILES CC1=C(C=NN1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 140°C to 144°C
Menge 5 g
Beilstein 3330
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,Methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 98%