Learn More
3-Methyl-4-nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322046
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11322046 25 g 25 Gramm
11332046 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322046 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03163.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2581-34-2 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
3-Methyl-4-nitrophenol is a biochemical used in the preparation of phosphorothioamidate analogues as antimalarial agents. 3-methyl-4-nitrophenol has anti-androgenic activity. PNMC significantly inhibits basal and hCG-stimulated testosterone production in rats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methyl-4-nitrophenol ist ein biochemisches Produkt, das bei der Herstellung von Phosphorthioamidat-Analoga für Malaria-Medikamente verwendet wird. 3-Methyl-4-nitrophenol hat eine antiandrogene Wirkung. PNMC hemmt signifikant die basale und hCG-stimulierte Testosteronproduktion bei Ratten.
Löslichkeit
In Wasser löslich (1.34 g/l).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2581-34-2
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
MDL-Nummer MFCD00007333
InChI-Schlüssel PIIZYNQECPTVEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-m-cresol, 4-nitro-3-cresol, 4-nitro-3-methylphenol, 2-nitro-5-hydroxytoluene, 5-hydroxy-2-nitrotoluene, phenol, 3-methyl-4-nitro, 4-nitro-5-methylphenol, m-cresol, 4-nitro, p-nitro-m-cresol, 4-nitro-1-hydroxy-3-methylbenzene
PubChem CID 17412
ChEBI CHEBI:38683
IUPAC-Name 3-Methyl-4-nitrophenol
SMILES CC1=CC(O)=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-4-nitrophenol
Schmelzpunkt 126°C to 130°C
Geruch Phenol-like
Menge 25 g
Beilstein 1868105
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(1.34g/L).
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 98%