Learn More
3-Methyl-4-nitrobenzoiesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462937
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11462937 500 g 500 Gramm
11452937 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11462937 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15523.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3113-71-1 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3113-71-1
Summenformel C8H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.147
MDL-Nummer MFCD00007168
InChI-Schlüssel XDTTUTIFWDAMIX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18370
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-4-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 215°C to 220°C
Menge 500 g
Beilstein 1959154
Synonym 3-methyl-4-nitrobenzoic acid, 4-nitro-m-toluic acid, benzoic acid, 3-methyl-4-nitro, m-toluic acid, 4-nitro, unii-elp258jxh0, 3-methyl-4-nitrobenzoicacid, 3-methyl-4-nitro-benzoic acid, elp258jxh0, benzoic acid,3-methyl-4-nitro, 3-methyl-4-nitro benzoic acid
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 99%