Learn More
3-Methyl-4-(methylthio)phenol, TRC
Artikelnummer. 30481985
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481985 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30481985 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32086050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-4-(methylthio)phenol
CAS 3120-74-9
Summenformel C8H10OS
Menge 50 g
Synonym 4-(Methylthio)-m-cresol, 3-Methyl-4-methylsulfanylphenol, 4-(Methylthio)-3-methylphenol, 4-Hydroxy-2-methylthioanisole, 4-Methylsulfanyl-3-methylphenol, MMTP, NSC 87560
InChI-Formel InChI=1S/C8H10OS/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
SMILES CSc1ccc(O)cc1C
IUPAC-Name 3-Methyl-4-Methylsulfanylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 154.23
Formelmasse 154.0452