Learn More
3-Methyl-3-penten-2-on, (E)+(Z), 95 %
Artikelnummer. 11373137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11373137 50 g 50 Gramm
11363137 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373137 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13548.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 565-62-8
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.145
MDL-Nummer MFCD00151839
InChI-Schlüssel ZAMCMCQRTZKGDX-SNAWJCMRSA-N
Synonym 3-methyl-3-penten-2-one, e-3-methylpent-3-en-2-one, e-3-methyl-3-penten-2-one, unii-jbr4o01db2, jbr4o01db2, 3-methyl-2-penten-4-one, 3-penten-2-one, 3-methyl, 3-methyl-3-pentene-2-one, 2-acetyl-2-butene, 3-methyl-4-oxopent-2-ene
PubChem CID 5364579
IUPAC-Name (E)-3-Methylpent-3-en-2-on
SMILES CC=C(C)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-3-penten-2-one
Namenshinweis (E)+(Z)
Schmelzpunkt -70°C
Dichte 0.883
Siedepunkt 138°C
Flammpunkt 34°C (93°F)
Brechungsindex 1.449
Menge 50 g
UN-Nummer UN1224
Formelmasse 98.15
Reinheit (%) 95%