Learn More
3-Methyl-3-penten-2-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11954831 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11954831 10 g Glasflasche 10 Gramm
11944831 50 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11954831 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 438440100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 565-62-8 | C6H10O | 98.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 565-62-8
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.14
InChI-Schlüssel ZAMCMCQRTZKGDX-SNAWJCMRSA-N
Synonym 3-methyl-3-penten-2-one, e-3-methylpent-3-en-2-one, e-3-methyl-3-penten-2-one, unii-jbr4o01db2, jbr4o01db2, 3-methyl-2-penten-4-one, 3-penten-2-one, 3-methyl, 3-methyl-3-pentene-2-one, 2-acetyl-2-butene, 3-methyl-4-oxopent-2-ene
PubChem CID 5364579
IUPAC-Name (E)-3-Methylpent-3-en-2-on
SMILES CC=C(C)C(=O)C
Specifica
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-3-penten-2-one
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -70°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8750g/mL
Siedepunkt 136°C to 139°C
Flammpunkt 34°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH=C(CH3)COCH3
Menge 10 g
Relative Dichte 0.875
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 29.1g/L (20°C)
Formelmasse 98.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methyl-3-penten-2-one
Avvertenza
  • Achtung
Categoria di pericolo
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Consigli di prudenza
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.