Learn More
3-Methyl-3-oxetanmethanol, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 240840500
Additional Details : CAS : 3143-02-0 Gewicht : 0.05000kg
Menge 50g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10031754
  • 105.20 CHF / 50 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-10-2021
Chemische Identifikatoren
3143-02-0
102.13
NLQMSBJFLQPLIJ-UHFFFAOYSA-N
137837
CC1(COC1)CO
C5H10O2
MFCD00010273
3-methyl-3-oxetanemethanol, 3-methyloxetan-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-3-methyloxetane, 3-oxetanemethanol, 3-methyl, 3-methyl-3-oxetanyl methanol, 3-methyloxetane-3-methanol, 3-methyl-3-oxethanemethanol, 3-methyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-hydroxymethyl-3-methyl-oxetane, 3-methyl-oxetan-3-yl-methanol
(3-methyloxetan-3-yl)methanol
Spezifikation
3-Methyl-3-oxetanemethanol
97°C
Glasflasche
122.0°C (70.0 mmHg)
50g
97.5
97.5% min. (GC)
MFCD00010273
NLQMSBJFLQPLIJ-UHFFFAOYSA-N
(3-methyloxetan-3-yl)methanol
137837
Flüssig
1.0340g/mL
Authentic
1.034
Farblos bis hellgelb
3143-02-0
100.0
C5H10O2
3-methyl-3-oxetanemethanol, 3-methyloxetan-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-3-methyloxetane, 3-oxetanemethanol, 3-methyl, 3-methyl-3-oxetanyl methanol, 3-methyloxetane-3-methanol, 3-methyl-3-oxethanemethanol, 3-methyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-hydroxymethyl-3-methyl-oxetane, 3-methyl-oxetan-3-yl-methanol
CC1(COC1)CO
102.13
102.13
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-3-oxetanemethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate