Learn More
3-Methyl-3-methoxybutanol, 99 %, ACROS Organics™
18.50 CHF - 53.20 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 56539-66-3
Summenformel C6H14O2
Molare Masse (g/mol) 118.17
MDL-Nummer MFCD00044771
InChI-Schlüssel MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-3-methyl-1-butanol, 3-methyl-3-methoxybutanol, 3-methoxy-3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methoxy-3-methyl, methoxymethylbutanol, 3-methoxy-3-methyl-butan-1-ol, acmc-1bbqk, dsstox_cid_24389, dsstox_rid_80190, dsstox_gsid_44389
PubChem-CID 62118
IUPAC-Name 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)(CCO)OC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10083220 Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Acros Organics
259752500
250mL Glasflasche 18.50 CHF
250 Milliliter Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Zum Warenkorb hinzufügen
10006043 Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Acros Organics
259750010
1L Glasflasche 53.20 CHF
1 Liter Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 10
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
56539-66-3
118.17
MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
62118
CC(C)(CCO)OC
C6H14O2
MFCD00044771
3-methoxy-3-methyl-1-butanol, 3-methyl-3-methoxybutanol, 3-methoxy-3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methoxy-3-methyl, methoxymethylbutanol, 3-methoxy-3-methyl-butan-1-ol, acmc-1bbqk, dsstox_cid_24389, dsstox_rid_80190, dsstox_gsid_44389
3-methoxy-3-methylbutan-1-ol
Spezifikation
3-Methyl-3-methoxybutanol
71°C
Glasflasche
0.926
174.0°C
-50.0°C
99%
98.5
98.5% min. (GC)
(CH3)2C(OCH3)CH2CH2OH
3-methoxy-3-methyl-1-butanol, 3-methyl-3-methoxybutanol, 3-methoxy-3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methoxy-3-methyl, methoxymethylbutanol, 3-methoxy-3-methyl-butan-1-ol, acmc-1bbqk, dsstox_cid_24389, dsstox_rid_80190, dsstox_gsid_44389
MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
3-methoxy-3-methylbutan-1-ol
62118
Flüssig
0.9260g/mL
Authentic
1.4260 to 1.4280
7.35 mPa.s (20°C)
Farblos
250mL
56539-66-3
100.0
C6H14O2
MFCD00044771
Solubility in water: freely soluble
CC(C)(CCO)OC
118.17
118.17
99%
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-3-methoxybutanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.