Learn More
3-Methyl-3-Buten-1-ol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10295910 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10295910 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10001710 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10295910 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 156635000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 763-32-6 | C5H10O | 86.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 763-32-6
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
MDL-Nummer MFCD00002933
InChI-Schlüssel CPJRRXSHAYUTGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-3-buten-1-ol, isobutenylcarbinol, 3-buten-1-ol, 3-methyl, isoprenol, methallylcarbinol, 3-isopentenyl alcohol, 2-methyl-1-buten-4-ol, isopropenylethyl alcohol, methallyl carbinol, 3-methyl-3-butenol
PubChem CID 12988
ChEBI CHEBI:62898
IUPAC-Name 3-Methylbut-3-en-1-ol
SMILES CC(=C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-3-buten-1-ol
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8500g/mL
Siedepunkt 132°C
Flammpunkt 36°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=C(CH3)CH2CH2OH
Brechungsindex 1.4327 to 1.4347
Menge 500 mL
Relative Dichte 0.85
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 170g/L (20 c)
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-3-buten-1-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.