Learn More
3-Methyl-2-pyridon, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11440613
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11440613 1 g 1 Gramm
11450613 5 g 5 Gramm
11460613 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440613 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12700.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
3-Methyl-2-pyridon wird als Reaktionsmittel mit Chlormethoxymethan zur Herstellung von 1-Methoxymethyl-3-methyl-1H-pyridin-2-one verwendet. Für diese Reaktion ist als Reagenzlösungsmittel CH2Cl2 erforderlich. Die Reaktionszeit beträgt 24 Stunden bei Umgebungstemperatur
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1003-56-1
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.128
MDL-Nummer MFCD00039704
InChI-Schlüssel MVKDNXIKAWKCCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylpyridin-2-ol, 2-hydroxy-3-methylpyridine, 3-methyl-2-pyridone, 3-methylpyridin-2 1h-one, 3-methyl-2-pyridinol, 2 1h-pyridinone, 3-methyl, 3-methyl-2-pyridinone, unii-vm19fn4hhv, 3-methyl-2-hydroxypyridine, 3-methyl-2 1h-pyridinone
PubChem CID 70481
IUPAC-Name 3-Methyl-1H-Pyridin-2-on
SMILES CC1=CC=CNC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-pyridone
Schmelzpunkt 137°C to 142°C
Menge 1 g
Beilstein 1422044
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) ≥97%