Learn More
3-Methyl-2-Oxobutansäure, Natriumsalz, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10743191 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10743191 25 g Glasflasche 25 Gramm
10687753 1 g Glasflasche 1 Gramm
10154110 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10743191 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 189720250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3715-29-5 | C5H7NaO3 | 138.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3715-29-5
Summenformel C5H7NaO3
Molekulargewicht (g/mol) 138.1
MDL-Nummer MFCD00002581
InChI-Schlüssel WIQBZDCJCRFGKA-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 3-methyl-2-oxobutanoate, ketovaline sodium salt, unii-5om3h751iu, butanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, sodium salt, 3-methyl-2-oxobutyric acid sodium salt, 2-ketoisovaleric acid sodium salt, sodium 3-methyl-2-oxobutyrate, 3-methyl-2-oxobutanoic acid sodium salt, sodium dimethylpyruvate, ketovaline sodium
PubChem CID 2724059
IUPAC-Name Natrium;-3-methyl-2-oxobutanoat
SMILES CC(C)C(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-oxobutanoic acid, sodium salt
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 227°C to 231°C
Farbe Beige bis Gelb oder Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCOCO2Na
Menge 25 g
Beilstein 03, 682
Formelmasse 138.1
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle