Learn More
3-Methyl-2-Oxo-2,3-Dihydro-1,3-Benzoxazol-6-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10386754
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10386754 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10346804 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10386754 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC76703CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 62522-63-8
Summenformel C8H6ClNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 247.65
MDL-Nummer MFCD03033702
InChI-Schlüssel MRSCMVKREGBNOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulfonyl chloride, 3-methyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzo d oxazole-6-sulfonyl chloride, 3-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-benzooxazole-6-sulfonyl chloride, 6-benzoxazolesulfonyl chloride, 2,3-dihydro-3-methyl-2-oxo, 2,3-dihydro-3-methyl-2-oxo-6-benzoxazolesulfonyl chloride, 6-chlorosulfonyl-3-methylbenzoxazolin-2-one, 6-chlorosulfonyl-3-methyl-3-hydrobenzoxazol-2-one, pubchem5602, acmc-209n4g, 3-methyl-6-chlorosulfonylbenzoxazolone
PubChem CID 2772060
SMILES CN1C(=O)OC2=CC(=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-oxo-2, 3-dihydro-1, 3-benzoxazole-6-sulfonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-6-sulfonylchlorid
Formelmasse 247.66
Reinheit (%) 97%