Learn More
3-Methyl-2-Cyclopenten-1-on, 98 %, stab. Mit 0.1 % Hydrochinon, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der Organischen Synthese sowie in Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten. Im Kühlschrank lagern.
Es ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der Organischen Synthese sowie in Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten. Im Kühlschrank lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-2-cyclopenten-1-one |
| Namenshinweis | stabilized with 0.1% hydroquinone |
| Schmelzpunkt | 2°C |
| Dichte | 0.98 |
| pH | 4.9 |
| Siedepunkt | 72°C to 74°C (15 mmHg) |
| Flammpunkt | 65°C (149°F) |
| Geruch | Pleasant |
| Brechungsindex | 1.489 |
| Menge | 10 g |
| Mehr anzeigen |