Learn More
3-Methyl-2-Cyclohexen-1-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1g
10g
50g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-2-cyclohexen-1-one |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Dichte | 0.9700g/mL |
Farbe | Braun bis gelb |
Schmelzpunkt | -21°C |
Siedepunkt | 199.0°C to 200.0°C |
Flammpunkt | 74°C |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Infrarotspektrum | Echt |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-Methyl-2-cyclohexen-1-one
RUO – Research Use Only