Learn More
3-Methyl-2-butenal, TRC
Product Code. 30476665
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Unit Size:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30476665 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30476665 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM29406510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-butenal
CAS 107-86-8
Summenformel C5H8O
Menge 10 g
Synonym 2-Methyl-2-buten-4-al, 3,3-Dimethylacrolein, 3-Methyl-2-buten-1-al, 3- Methyl-2-butenal, 3-Methyl-2-butenaldehyde, 3-Methylcrotonaldehyde, NSC 149164, Prenal, Senecioaldehyde, beta,beta-Dimethylacrolein, beta,beta- Dimethylacrylic aldehyde, beta-Methylcrotonaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O/c1-5(2)3-4-6/h3-4H,1-2H3
SMILES CC(=CC=O)C
IUPAC-Name 3-Methylbut-2-enal
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
Formelmasse 84.0575