Learn More
3-Methyl-2-butanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-2-butanone |
| CAS | 563-80-4 |
| Summenformel | C5 H10 O |
| Menge | 50 mL |
| Synonym | 2-Butanone, 3-methyl-, 3-Methyl-2-butanone, 2-Acetylpropane, 2-Methylbutan-3-one, Isopropyl methyl ketone, MIPK, Methyl isopropyl ketone, NSC 9379 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10O/c1-4(2)5(3)6/h4H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)C(=O)C |
| IUPAC-Name | 3-Methylbutan-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 86.13 |
| Formelmasse | 86.0732 |